Läs mer
5-Hexynosyra, 96 %
Produktkod. 11426187
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426187 25 g 25g
11406187 1 g 1g
11416187 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11426187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25132.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 53293-00-8 | C6H8O2 | 112,128 g/mol
5-hexynsyra används vid framställning av hex-5-ynsyrametylester genom att använda p-toluensulfonsyra som reagens. Det är också involverat i kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-hexynsyra används vid framställning av hex-5-ynsyrametylester genom att använda p-toluensulfonsyra som reagens. Det är också involverat i kemisk syntes.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53293-00-8
Molekylformel C6H8O2
Molekylvikt (g/mol) 112.128
MDL-nummer MFCD00066346
InChI-nyckel VPFMEXRVUOPYRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexynoic acid, 5-hexyn-1-oic acid, 4-ethynylbutyric acid, acmc-1an4h
PubChem CID 143036
ChEBI CHEBI:73511
IUPAC-namn hex-5-ynsyra
LEDER C#CCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hexynoic acid
Densitet 0.99
Kokpunkt 73 °C till 74 °C (0,2 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.4495
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1743192
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 112.13
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.