Läs mer
5-hexynosyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hexynoic Acid |
| CAS | 53293-00-8 |
| Molekylformel | C6H8O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Ethynylbutyric Acid, 5-Hexyn-1-oic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h1H,3-5H2,(H,7,8) |
| LEDER | OC(=O)CCCC#C |
| IUPAC-namn | hex-5-ynoinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.13 |
| Formel vikt | 112.0524 |