Läs mer
5-HO-EHDPP, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-5-hydroxyhexyl diphenyl phosphate |
| CAS | 2173149-33-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C20 H27 O5 P |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | 5-HO-EHDPHP, 2-Ethyl-5-hydroxyhexyl-di-Ph Phosphate, 5-OH-EHDPP, 2-Ethyl-5-hydroxyhexyl-diphenyl Phosphate, 2-Ethyl-5-hydroxyhexyl Diphenyl Ester Phosphoric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27O5P/c1-3-18(15-14-17(2)21)16-23-26(22,24-19-10-6-4-7-11-19)25-20-12-8-5-9-13-20/h4-13,17-18,21H,3,14-16H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(CCC(C)O)COP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (2-ethyl-5-hydroxy-hexyl) diphenyl phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 378.39914 |
| Visa mer |