Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Produktlinje | Novus |
| Forskningskategori | Signal Transduction |
| Mål | 5-HT3B |
| Synonym | 5-HT3-B, 5-HT3B5-hydroxytryptamine receptor 3B, 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 3B, 5-hydroxytryptamine 3 receptor B subunit, Serotonin receptor 3B, serotonin-gated ion channel subunit |
| Gensymbol | HTR3B |