Läs mer
5-Hydantoin acetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10503781 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10503781 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10503781 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 225700050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydantoin acetic acid
Namnnotering 98%
CAS 5427-26-9
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 213°C to 216°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C5H6N2O4
MDL-nummer MFCD00005267
Kvantitet 5 g
Beilstein 24, II, 136
Synonym hydantoin-5-acetic acid, 5-hydantoinacetic acid, 2,5-dioxoimidazolidin-4-yl acetic acid, 5-hydantoin acetic acid, 2-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl acetic acid, 4-imidazolidineacetic acid, 2,5-dioxo, 2,5-dioxo-1,3-diazolidin-4-ylacetic acid, 2-2,5-dioxo-1,3-diazolidin-4-yl acetic acid, 5-carboxymethylhydantoin, acmc-20akr6
InChI-nyckel DQQLZADYSWBCOX-UHFFFAOYNA-N
LEDER OC(=O)CC1NC(=O)NC1=O
IUPAC-namn 2-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 158.11
PubChem CID 95492
Formel vikt 158.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder