Läs mer
5-Hydrazino-2(1H)-quinolinone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydrazino-2(1H)-quinolinone Hydrochloride |
| CAS | 372078-45-0 |
| Molekylformel | C9H10ClN3O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 5-Hydrazinyl-2(1H)-quinolinone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N3O.ClH/c10-12-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(13)11-7;/h1-5,12H,10H2,(H,11,13);1H |
| LEDER | Cl.NNc1cccc2NC(=O)C=Cc12 |
| IUPAC-namn | 5-hydrazinyl-1H-quinolin-2-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.65 |
| Formel vikt | 211.0512 |