Läs mer
5-Hydroxy-1,4-naphthalenedione, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31007388
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31007388 25 g 25g
30993594 250 mg 250mg
30993595 5 g 5g
30991029 100 mg 100mg
31004203 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31007388 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1255625g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxy-1,4-naphthalenedione
CAS 481-39-0
Molekylformel C10H6O3
MDL-nummer MFCD00001684
Kvantitet 25 g
LEDER O=C(C1=C2C=CC=C1O)C=CC2=O
Molekylvikt (g/mol) 174.15
Procent renhet 97%