Learn More
5-Hydroxy-1,4-naphthalenedione, 97%, BLD Pharm™
Product Code. 31007388
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
31007388 25 g 25g
30993594 250 mg 250mg
30993595 5 g 5g
30991029 100 mg 100mg
31004203 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31007388 Fornitore BLD Pharm N. del fornitore BD1255625g
 Restricted Item
Beräknad leverans: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 481-39-0
Molecular Formula C10H6O3
MDL Number MFCD00001684
Quantity 25 g
SMILES O=C(C1=C2C=CC=C1O)C=CC2=O
Molecular Weight (g/mol) 174.15
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 5-Hydroxy-1,4-naphthalenedione
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.