Läs mer
5-Hydroxy-1,4-nafthokinon, 99 %
Produktkod. 11462010
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462010 1 g 1g
11472010 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11462010 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28343.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 481-39-0 | C10H6O3 | 174,16 g/mol
5-Hydroxy-1,4-naftokinon används som ett naturligt färgämne i tyg, tyger, ull och bläck. Det är ett färgämne för mat och kosmetika. Det är involverat i syntesen av poly(hydroxyl-1,4-naftokinon) stabiliserade guldnanopartiklar (AuNQ NPs), som används för icke-enzymatisk elektrokemisk detektion av glukos.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-Hydroxy-1,4-nafthokinon används som ett naturligt färgämne i tyg, tyger, ull och bläck. Det är ett färgämne för livsmedel och kosmetika. Det är involverat i syntesen av poly(hydroxyl-1,4-nafthokinoon) stabiliserade guldnanopartiklar (AuNQ NPs), vilka används för icke-enzymatisk elektrokemisk detektion av glukos.
Löslighet
Löslig i alkohol, kloroform, dimetylsulfoxid, eter och vattenlösning av alkalier. Lätt löslig i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka baser, starka reducerande medel och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 481-39-0
Molekylformel C10H6O3
Molekylvikt (g/mol) 174.16
MDL-nummer MFCD00001684
InChI-nyckel KQPYUDDGWXQXHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym juglone, 5-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 5-hydroxy-1,4-naphthalenedione, regianin, walnut extract, juglon, nucin, 5-hydroxynaphthoquinone, akhnot, yuglon
PubChem CID 3806
ChEBI CHEBI:15794
IUPAC-namn 5-hydroxynaftalen-1,4-dione
LEDER OC1=CC=CC2=C1C(=O)C=CC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Smältpunkt 161 °C till 163 °C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,5629
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, kloroform, dimetylsulfoxid, eter och vattenlösning av alkalier. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 174.16
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.