Läs mer
5-Hydroxy-1,4-nafthokinon, 99 %
Produktkod. 11472010
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472010 5 g 5g
11462010 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11472010 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28343.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 481-39-0 | C10H6O3 | 174,16 g/mol
5-Hydroxy-1,4-naftokinon används som ett naturligt färgämne i tyg, tyger, ull och bläck. Det är ett färgämne för mat och kosmetika. Det är involverat i syntesen av poly(hydroxyl-1,4-naftokinon) stabiliserade guldnanopartiklar (AuNQ NPs), som används för icke-enzymatisk elektrokemisk detektion av glukos.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
5-Hydroxy-1,4-naftokinon används som ett naturligt färgämne i tyg, tyger, ull och bläck. Det är ett färgämne för mat och kosmetika. Det är involverat i syntesen av poly(hydroxyl-1,4-naftokinon) stabiliserade guldnanopartiklar (AuNQ NPs), som används för icke-enzymatisk elektrokemisk detektion av glukos.
Löslighet
Löslig i alkohol, kloroform, dimetylsulfoxid, eter och vattenlösning av alkalier. Något lösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka baser, starka reduktionsmedel och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 481-39-0
Molekylformel C10H6O3
Molekylvikt (g/mol) 174.16
MDL-nummer MFCD00001684
InChI-nyckel KQPYUDDGWXQXHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym juglone, 5-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 5-hydroxy-1,4-naphthalenedione, regianin, walnut extract, juglon, nucin, 5-hydroxynaphthoquinone, akhnot, yuglon
PubChem CID 3806
ChEBI CHEBI:15794
IUPAC-namn 5-hydroxynaftalen-1,4-dion
LEDER OC1=CC=CC2=C1C(=O)C=CC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Smältpunkt 161 °C till 163 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,5629
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, kloroform, dimetylsulfoxid, eter och vattenlösning av alkalier. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 174.16
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.