Läs mer
5-Hydroxy-1,4-nafthoquinon, TRC
Produktkod. 30395610
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30395610 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30395610 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9495602.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Juglone
CAS 481-39-0
Molekylformel C10 H6 O3
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1,4-Naphthalenedione, 5-hydroxy-, 1,4-Naphthoquinone, 5-hydroxy- (8CI), Juglone (6CI), 1,4-Dihydro-1,4-dioxo-5-hydroxynaphthalene, 5-Hydroxy-1,4-naphthalenedione, 5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, 5-Hydroxynaphthoquinone, 8-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, Akhnot, C.I. 75500, C.I. Natural Brown 7, Juglon, NSC 153189, NSC 34266, NSC 622948, Natural Brown 7, Nucin, Regianin, Walnut Extract
InChI formel InChI=1S/C10H6O3/c11-7-4-5-9(13)10-6(7)2-1-3-8(10)12/h1-5,12H
LEDER Oc1cccc2C(=O)C=CC(=O)c12
IUPAC-namn 5-hydroxynaftalen-1,4-dione
Molekylvikt (g/mol) 174.15
Formel vikt 174.0317