Läs mer
5-Hydroxy-1-indanone, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30963972
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30963972 10 g 10g
30961231 25 g 25g
30960399 500 g 500g
30960086 5 g 5g
30954926 1 g 1g
30959888 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30963972 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1164410g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxy-1-indanone
CAS 3470-49-3
Molekylformel C9H8O2
MDL-nummer MFCD00857527
Kvantitet 10 g
LEDER C1=C(O)C=CC2=C1CCC2=O
Molekylvikt (g/mol) 148.16
Procent renhet 97%