missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Hydroxy-1-methyl-4-nitroimidazole Sodium Salt (>90%), TRC

Produktkod. 30137145
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137145 500 mg
17902915 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137145 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH947755500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 35681-68-6
Molekylformel C4H4N3NaO3
Molekylvikt (g/mol) 165.08
Synonym 1H-Imidazol-5-ol, 1-methyl-4-nitro-, sodium salt (1:1) (ACI), 1H-Imidazol-5-ol, 1-methyl-4-nitro-, sodium salt (9CI), 1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-ol sodium salt, 1-Methyl-4-nitro-5-hydroxyimidazole sodium salt, 5-Hydroxy-1-methyl-4-nitroimidazole sodium salt, 1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-ol Sodium Salt, Azathioprine BP Impurity E
IUPAC-namn sodium;3-methyl-5-nitroimidazol-4-olate
LEDER [Na+].Cn1cnc(c1[O-])[N+](=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Hydroxy-1-methyl-4-nitroimidazole Sodium Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H5N3O3.Na/c1-6-2-5-3(4(6)8)7(9)10;/h2,8H,1H3;/q;+1/p-1
Formel vikt 165.015
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.