Läs mer
5-Hydroxy-1-methylpyrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy-1-methylpyrazole |
| CAS | 33641-15-5 |
| Molekylformel | C4H6N2O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Methyl-1H-pyrazol-5-ol, 1-Methylpyrazol-5-ol, 1-Methyl-5-hydroxy-1H-pyrazole, 1-Methyl-5-hydroxypyrazole, 5-Hydroxy-1-methyl-5-pyrazole |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O/c1-6-4(7)2-3-5-6/h2-3,7H,1H3 |
| LEDER | Cn1nccc1O |
| IUPAC-namn | 2-methylpyrazol-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.1 |
| Formel vikt | 98.048 |