Läs mer
5-hydroxy-1-tetralon, 99 %
Produktkod. 11498886
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498886 5 g 5g
11488886 1 g 1g
11408896 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17034.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 28315-93-7 | C10H10O2 | 162,188 g/mol
5-Hydroxi-1-tetralon, används som en metabolit av Levobunolol (L335000) och d-Bunolol (L335010). Det används också som ett reagens för bestämning av hexoser och oligosackarider med en fluorescensteknik. Ett reagens som används för fluorescensbestämning av enzymaktivitet. Några av de andra applikationerna inkluderar som intern standard under HPLC-bestämning av 4-hydroxymephenytoin (4-OH-M) i mänsklig urin, som fluorescerande märkningsreagens under mikrodetektion av glykosfingolipid på TLC plattor, i syntes av 1,2,3,4-tetrahydro-5H-1-bensazepin-kinonderivat, i syntes av nytt kiralt oxatian.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
5-Hydroxy-1-tetralone, används som en metabolit av Levobunolol (L335000) och d-Bunolol (L335010). Det används också som ett reagens för bestämning av hexoser och oligosackarider med en fluorescensteknik. Ett reagens som används för fluorescensbestämning av enzymaktivitet. Några av de andra applikationerna inkluderar som intern standard under HPLC-bestämning av 4-hydroxymephenytoin (4-OH-M) i mänsklig urin, som fluorescerande märkningsreagens under mikrodetektion av glykosfingolipid på TLC plattor, i syntes av 1,2,3,4-tetrahydro-5H-1-bensazepin-kinonderivat, i syntes av nytt kiralt oxatian.
Löslighet Löslig i alkohol
, eter, bensen och ättiksyra.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, syraklorider, syraanhydrider. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28315-93-7
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.188
MDL-nummer MFCD00001693
InChI-nyckel YPPZCRZRQHFRBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxy-1-tetralone, 1-tetralon-5-ol, 5-hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 5-hydroy-1-tetraione, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-5-hydroxy, 5-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 5-hydroxytetralone, 3,4-dihydro-5-hydroxy-1 2h-naphthalenone, 1,2,3,4-tetrahydro-5-hydroxynaphthalen-1-one, 5-hydroxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one
PubChem CID 119921
IUPAC-namn 5-hydroxi-3,4-dihydro-2H-naftalen-1-on
LEDER C1CC2=C(C=CC=C2O)C(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxy-1-tetralone
Smältpunkt 209 °C till 211 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2437410
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, eter, bensen och ättiksyra.
Formel vikt 162.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.