Läs mer
5-hydroxy-1-tetralon, TRC
Produktkod. 30402487
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30402487 5 g
1 options
Produktkod. 30402487 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9578505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxy-1-tetralone
CAS 28315-93-7
Molekylformel C10H10O2
Kvantitet 5 g
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-1-oxo-5-hydroxynaphthalene, 5-Hydroxy-alpha-tetralone, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-hydroxynaphthyl-1-one, 5-Hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 3,4-Dihydro-5-hydroxy-1(2H)-naphthalenone, 5-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 5-Hydroxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
InChI formel InChI=1S/C10H10O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1,3,5,11H,2,4,6H2
LEDER Oc1cccc2C(=O)CCCc12
IUPAC-namn 5-hydroxy-3,4-dihydro-2H-naftalen-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 162.19
Formel vikt 162.0681