missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Hydroxy-2-[1-methyl-1-[[benzylcarbamoyl]amino]ethyl]-6-methoxypyrimidine-4-carboxylic Acid Methyl Ester-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy-2-(1-methyl-1-((benzylcarbamoyl)amino)ethyl)-6-methoxypyrimidine-4-carboxylic Acid Methyl Ester-d3 |
| CAS | 1185032-53-4 |
| Molekylformel | C18 H18 D3 N3 O6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-6-(methoxy-d3)-2-[1-methyl-1-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]ethyl]-4-pyrimidinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N3O6/c1-18(2,21-17(24)27-10-11-8-6-5-7-9-11)16-19-12(15(23)26-4)13(22)14(20-16)25-3/h5-9,22H,10H2,1-4H3,(H,21,24)/i3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1nc(nc(C(=O)OC)c1O)C(C)(C)NC(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | methyl 5-hydroxy-2-[2-(phenylmethoxycarbonylamino)propan-2-yl]-6-(trideuteriomethoxy)pyrimidine-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 378.39 |
| Formel vikt | 378.1619 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?