Läs mer
5-Hydroxy-2,4-dimethylheptanenitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy-2,4-dimethylheptanenitrile |
| CAS | 76771-97-6 |
| Molekylformel | C9H17NO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-2,4-dimethyl-heptanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO/c1-4-9(11)8(3)5-7(2)6-10/h7-9,11H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CCC(O)C(C)CC(C)C#N |
| IUPAC-namn | 5-hydroxy-2,4-dimethylheptanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.24 |
| Formel vikt | 155.131 |