Läs mer
5-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one |
| CAS | 14032-66-7 |
| Molekylformel | C4H4O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,5-Dihydro-5-Hydroxy-2-Furanone |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-3,5H |
| LEDER | OC1OC(=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-2H-furan-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.07 |
| Formel vikt | 100.016 |