Learn More
5-Hydroxy-2-adamantanone, TRC
Product Code. 30408528
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Unit Size:
25g
Product Code. Quantity Unit Size
30408528 25 g 25g
1 options
Product Code. 30408528 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH75000525G
 Restricted Item
Beräknad leverans: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 5-Hydroxy-2-adamantanone
CAS 20098-14-0
Molecular Formula C10H14O2
Quantity 25 g
Synonym 1-Hydroxy-4-adamantanone, 1-Hydroxy-4-ketoadamantane, 4-Oxo-1-adamantanol, 5-Hydroxy-2-adamantanone, 5-Hydroxyadamantanone, Idramantone, Kemantan, Kemantane, 5-Hydroxy-tricyclo[3.3.1.13,7]decanone, 5-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-one
InChI Formula InChI=1S/C10H14O2/c11-9-7-1-6-2-8(9)5-10(12,3-6)4-7/h6-8,12H,1-5H2
SMILES OC12CC3CC(C1)C(=O)C(C3)C2
IUPAC Name 5-hydroxyadamantan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 166.22
Formula Weight 166.0994
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.