Läs mer
5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one, Sigma-Aldrich™
Specifications
Specifications
| CAS | 501-30-4 |
| Smältpunkt | 150°C to 154°C |
| MDL-nummer | MFCD00006580 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one, Kojic acid, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.11 |
| Kvalitet | Research |