Läs mer
5-Hydroxy-2-iodopyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy-2-iodopyridine |
| CAS | 129034-38-4 |
| Molekylformel | C5 H4 I N O |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4INO/c6-5-2-1-4(8)3-7-5/h1-3,8H |
| LEDER | Oc1ccc(I)nc1 |
| IUPAC-namn | 6-iodopyridin-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 221 |
| Formel vikt | 220.9338 |