Läs mer
5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)8-5-7(11)3-4-9(8)12-2/h3-5,11H,1-2H3 |
| Formel vikt | 166.063 |