missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Hydroxy-2-methyl-1H-imidazole-1-ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy-2-methyl-1H-imidazole-1-ethanol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O2/c1-5-7-4-6(10)8(5)2-3-9/h4,9-10H,2-3H2,1H3 |
| Formel vikt | 142.0742 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?