Läs mer
5-hydroxi-2-nitrobensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11388585
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388585 5 g 5g
11378585 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388585 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12051.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 42454-06-8 | Molekylformel: C7H5NO4 | Molekylvikt: 167,12 g/mol
5-hydroxy-2-nitrobenzaldehyd är en viktig råvara och ett mellanprodukt som används inom organisk syntes, läkemedel, agrokemikalier och färgämnen.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden 5-Hydroxy-2-nitrobensaldehyd är ett viktigt
råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Löslig i metanol
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras åtskilt från luft. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med luft, oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42454-06-8
Molekylformel C7H5NO4
Molekylvikt (g/mol) 167.12
MDL-nummer MFCD00007332
InChI-nyckel XLYPHUGUKGMURE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-formyl-4-nitrophenol, 6-nitro-3-hydroxybenzaldehyde, 2-nitro-5-hydroxybenzaldehyde, 5-hydroxy-2-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-hydroxy-2-nitro, unii-va926z93if, 6-nitro-3-hydroxy benzaldhyde, pubchem8205, acmc-1an3l, 4-08-00-00250 beilstein handbook reference
PubChem CID 39211
IUPAC-namn 5-hydroxi-2-nitrobensaldehyd
LEDER OC1=CC=C(C(C=O)=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
Smältpunkt 166 °C till 168 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1910196
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
Formel vikt 167.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.