Spécification
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde |
| Smältpunkt | 168.0°C to 170.0°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (GC) |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Linjär formel | HOC6H3(NO2)CHO |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 08,63 |
| Formel vikt | 167.12 |
| Procent renhet | 98% |
Sécurité et traitement
- 5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde, 98%
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- H315-Irriterar huden.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.