Läs mer
5-Hydroxy-2-nitrobensaldehyd, TRC
Produktkod. 30392884
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30392884 1 g
1 options
Produktkod. 30392884 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9410051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
CAS 42454-06-8
Molekylformel C7H5NO4
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Nitro-5-hydroxybenzaldehyde, 3-Formyl-4-nitrophenol, 3-Hydroxy-6-nitrobenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-4-5-3-6(10)1-2-7(5)8(11)12/h1-4,10H
LEDER Oc1ccc(c(C=O)c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 5-hydroxy-2-nitrobensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 167.12
Formel vikt 167.0219