Läs mer
5-Hydroxy-2-nitrobensoesyra, 99 %
Produktkod. 11442260
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442260 10 g 10g
11432260 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11442260 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H29194.09
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 610-37-7 | C7H5NO5 | 183,119 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 610-37-7
Molekylformel C7H5NO5
Molekylvikt (g/mol) 183.119
MDL-nummer MFCD00017566
InChI-nyckel BUHKQTKKZAXSMH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11882
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 168 °C till 172 °C
Kvantitet 10 g
Synonym 5-hydroxy-2-nitrobenzoic acid, 3-carboxy-4-nitrophenol, benzoic acid, 5-hydroxy-2-nitro, 5-hydroxy-2-nitro-benzoic acid, 2-nitro-5-oxybenzoic acid, acmc-1b06l, 4-10-00-00338 beilstein handbook reference, 2-nitro-5-hydroxybenzoic acid, benzoic acid,5-hydroxy-2-nitro, 3-carboxy-4-nitrophenol;2-nitro-5-hydroxybenzoic acid
Formel vikt 183.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.