Läs mer
5-hydroxi-2-nitrobensoesyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10552012
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10552012 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10130842 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10190882 50 g Bärnstensfärgad glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10552012 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH00465EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 610-37-7
Molekylformel C7H5NO5
Molekylvikt (g/mol) 183.119
MDL-nummer MFCD00017566
InChI-nyckel BUHKQTKKZAXSMH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11882
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Synonym 5-hydroxy-2-nitrobenzoic acid, 3-carboxy-4-nitrophenol, benzoic acid, 5-hydroxy-2-nitro, 5-hydroxy-2-nitro-benzoic acid, 2-nitro-5-oxybenzoic acid, acmc-1b06l, 4-10-00-00338 beilstein handbook reference, 2-nitro-5-hydroxybenzoic acid, benzoic acid,5-hydroxy-2-nitro, 3-carboxy-4-nitrophenol;2-nitro-5-hydroxybenzoic acid
Formel vikt 183.12
Procent renhet 95%