Läs mer
5-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15474357
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15474357 1 g 1g
15484357 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15474357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31734.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 216766-12-0
Molekylformel C6H4F3NO
Molekylvikt (g/mol) 163.10
MDL-nummer MFCD06801325
InChI-nyckel VFOBDHYPESAMAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-trifluoromethyl pyridin-3-ol, 5-hydroxy-2-trifluoromethyl pyridine, 6-trifluoromethyl-3-pyridinol, 2-trifluoromethyl pyridin-5-ol, 5-hydroxy-2-trifluoromethylpyridine, 3-pyridinol, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl-pyridin-3-ol, pubchem21818, 6-trifluoromethyl 3-pyridinol
PubChem CID 2783388
IUPAC-namn 6-(trifluormetyl)pyridin-3-ol
LEDER OC1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Smältpunkt 174°C to 176°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 163.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.