Läs mer
5-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 30389-33-4 |
| Molekylformel | C9H9NO2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 5-Hydroxy-3,4-dihydrocarbostyril, 5-Hydroxy-3,4-dihydrocarbostyryl, Aripiprazole Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO2/c11-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(12)10-7/h1-3,11H,4-5H2,(H,10,12) |
| LEDER | O=C1NC2=C(CC1)C(=CC=C2)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.17 |
| Formel vikt | 163.0633 |