Läs mer
5-hydroxy-3,4-dimetoxibensaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde |
| CAS | 29865-90-5 |
| Molekylformel | C9H10O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-veratraldehyde, 3,4-Dimethoxy-5-hydroxybenzaldehyde, 3-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde, 5-Hydroxyveratraldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c1-12-8-4-6(5-10)3-7(11)9(8)13-2/h3-5,11H,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc(C=O)cc(O)c1OC |
| IUPAC-namn | 3-hydroxy-4,5-metoxibensaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.17 |
| Formel vikt | 182.0579 |