Läs mer
5-Hydroxy-3-phenylbenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy-3-phenylbenzoic Acid |
| CAS | 35489-88-4 |
| Molekylformel | C13H10O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O3/c14-12-7-10(6-11(8-12)13(15)16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14H,(H,15,16) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(O)cc(c1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 3-hydroxy-5-phenylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.22 |
| Formel vikt | 214.063 |