Läs mer
5-hydroxy-4-azafhenantren, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy-4-azaphenanthrene |
| CAS | 33155-90-7 |
| Molekylformel | C13H9NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Benzo[h]quinolin-10-ol, 10-Hydroxybenzo[h]quinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9NO/c15-11-5-1-3-9-6-7-10-4-2-8-14-13(10)12(9)11/h1-8,15H |
| LEDER | Oc1cccc2ccc3cccnc3c12 |
| IUPAC-namn | benzo[h]kinolin-10-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.22 |
| Formel vikt | 195.0684 |