missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Hydroxy-4-[(methoxycarbonyl)amino]-pentanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy-4-[(methoxycarbonyl)amino]-pentanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1346598-01-3 |
| Molekylformel | C9H17NO5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO5/c1-3-15-8(12)5-4-7(6-11)10-9(13)14-2/h7,11H,3-6H2,1-2H3,(H,10,13) |
| LEDER | CCOC(=O)CCC(CO)NC(=O)OC |
| IUPAC-namn | ethyl 5-hydroxy-4-(methoxycarbonylamino)pentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.23 |
| Formel vikt | 219.1107 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?