Läs mer
5-hydroxy-4-metyl-2(5H)-furanon, TRC
Produktkod. 30401012
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30401012 10 g
30401512 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30401012 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94703010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40834-42-2
Molekylformel C5 H6 O3
Molekylvikt (g/mol) 114.1
Synonym 4-Hydroxy-3-methylbut-2-en-4-olide, 4-Methyl-5-hydroxy-2(5H)-furanone, 5-Hydroxy-4-methyl-5H-furan-2-one, γ-Hydroxy-β-methylbutenolide
IUPAC-namn 2-hydroxy-3-metyl-2H-furan-5-one
LEDER CC1=CC(=O)OC1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H6O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2,5,7H,1H3
Formel vikt 114.0317