Läs mer
5-hydroxi-4H-kromen-4-on, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10707923
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10707923 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10775603 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10707923 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09974CB
Kemiska identifierare
CAS 3952-69-0
Molekylformel C9H6O3
Molekylvikt (g/mol) 162.144
MDL-nummer MFCD00100605
InChI-nyckel CJMXMDVAKVSKFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxy-4h-chromen-4-one, 5-hydroxychromone, 5-hydroxy-4h-1-benzopyran-4-one, 5-hydroxy-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,5-hydroxy
PubChem CID 5479462
IUPAC-namn 5-hydroxikromen-4-on
LEDER C1=CC2=C(C(=O)C=CO2)C(=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxy-4H-chromen-4-one
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 162.14
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk