Läs mer
5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedicarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedicarboxylic Acid |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO5/c1-3-6(10)5(8(13)14)4(2-9-3)7(11)12/h2,10H,1H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| Formel vikt | 197.0324 |