Läs mer
5-Hydroxy-7-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-6,8-dimethyl-4H-chromen-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eucalyptin |
| CAS | 3122-88-1 |
| Molekylformel | C19 H18 O5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-7,4'-dimethoxy-6,8-dimethylflavone |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18O5/c1-10-17(21)16-14(20)9-15(12-5-7-13(22-3)8-6-12)24-19(16)11(2)18(10)23-4/h5-9,21H,1-4H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)c(C)c(OC)c(C)c3O2 |
| IUPAC-namn | 5-hydroxy-7-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-6,8-dimethyl-chromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.34 |
| Formel vikt | 326.1154 |