missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Hydroxy Buspirone-d8, TRC

Produktkod. 30404830
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30404830 10 mg
30405047 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30404830 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH83079710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1330164-16-3
Molekylformel C21H23D8N5O3
Molekylvikt (g/mol) 409.55
Synonym 8-[4-[4-(5-Hydroxy-2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione-d8
LEDER O=C(CC1(CCCC1)CC2=O)N2C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N3CCN(C4=NC=C(O)C=N4)CC3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Hydroxy Buspirone-d8
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H31N5O3/c27-17-15-22-20(23-16-17)25-11-9-24(10-12-25)7-3-4-8-26-18(28)13-21(14-19(26)29)5-1-2-6-21/h15-16,27H,1-14H2/i3D2,4D2,7D2,8D2
Formel vikt 409.2929
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.