missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Hydroxy Buspirone-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy Buspirone-d8 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H31N5O3/c27-17-15-22-20(23-16-17)25-11-9-24(10-12-25)7-3-4-8-26-18(28)13-21(14-19(26)29)5-1-2-6-21/h15-16,27H,1-14H2/i3D2,4D2,7D2,8D2 |
| Formel vikt | 409.2929 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?