Läs mer
5-hydroxy Chlorosulfuron, TRC
Produktkod. 30180234
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180234 1 mg
30180259 5 mg
30179834 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180234 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8394051MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81123-38-8
Molekylformel C12 H12 Cl N5 O5 S
Molekylvikt (g/mol) 373.77
Synonym 2-Chloro-5-hydroxy-N-[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]benzenesulfonamide, N 5754
IUPAC-namn 1-(2-chloro-5-hydroxyphenyl)sulfonyl-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)urea
LEDER COc1nc(C)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2cc(O)ccc2Cl)n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorsulfuron-5-hydroxy
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C12H12ClN5O5S/c1-6-14-10(17-12(15-6)23-2)16-11(20)18-24(21,22)9-5-7(19)3-4-8(9)13/h3-5,19H,1-2H3,(H2,14,15,16,17,18,20)
Formel vikt 373.0248
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.