Läs mer
5-hydroxy Chlorosulfuron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorsulfuron-5-hydroxy |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12ClN5O5S/c1-6-14-10(17-12(15-6)23-2)16-11(20)18-24(21,22)9-5-7(19)3-4-8(9)13/h3-5,19H,1-2H3,(H2,14,15,16,17,18,20) |
| Formel vikt | 373.0248 |