Läs mer
5-Hydroxy Dantrolene-d4, TRC
Produktkod. 30405684
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405684 1 mg
30391603 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30405684 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8251771MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1217225-15-4
Molekylformel C14H6D4N4O6
Molekylvikt (g/mol) 334.28
Synonym 5-Hydroxy-1-[[[5-(4-nitrophenyl-d4)-2-furanyl]methylene]amino]-2,4-imidazolidine- dione
IUPAC-namn 5-hydroxy-1-[(E)-[5-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrophenyl)furan-2-yl]methylideneamino]imidazolidine-2,4-dione
LEDER O=C(N(/N=C/C1=CC=C(C2=C([2H])C([2H])=C([N+]([O-])=O)C([2H])=C2[2H])O1)C3O)NC3=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxy Dantrolene-d4
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C14H10N4O6/c19-12-13(20)17(14(21)16-12)15-7-10-5-6-11(24-10)8-1-3-9(4-2-8)18(22)23/h1-7,13,20H,(H,16,19,21)/b15-7+/i1D,2D,3D,4D
Formel vikt 334.0851