Läs mer
5-Hydroxy Diclofenac, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy Diclofenac |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-2-1-3-11(16)14(10)17-12-5-4-9(18)6-8(12)7-13(19)20/h1-6,17-18H,7H2,(H,19,20) |
| Formel vikt | 311.0116 |
| Procent renhet | >95% |