Läs mer
5-Hydroxy Flunixin (Contain 5% Flunixin), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy Flunixin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11F3N2O3/c1-7-10(14(15,16)17)3-2-4-11(7)19-12-9(13(21)22)5-8(20)6-18-12/h2-6,20H,1H3,(H,18,19)(H,21,22) |
| Formel vikt | 312.0722 |
| Procent renhet | >95% |