missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Hydroxy Indapamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy Indapamide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16ClN3O4S/c1-9-6-11-7-12(21)3-5-14(11)20(9)19-16(22)10-2-4-13(17)15(8-10)25(18,23)24/h2-5,7-9,21H,6H2,1H3,(H,19,22)(H2,18,23,24) |
| Formel vikt | 381.055 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?