Läs mer
5-Hydroxy-L-tryptophan-4,6,7-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy-L-tryptophan-4,6,7-d3 |
| CAS | 1276197-29-5 |
| Molekylformel | C11 D3 H9 N2 O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Oxitriptan-d3, 5-Hydroxy-L-tryptophan-d3, 5-Hydroxy-L-tryptophan-4,6,7-D3, (2S)-2-Amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl-4,6,7-d3)propanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1/i1D,2D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c2[nH]cc(C[C@H](N)C(=O)O)c2c([2H])c1O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-(4,6,7-trideuterio-5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.243 |
| Formel vikt | 223.104 |