Läs mer
5-Hydroxy L-Tryptophan-d4 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy L-Tryptophan-d4 (Major) |
| CAS | 1246818-91-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C11H8D4N2O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (2S)-2-Amino-3-(2,4,6,7-tetradeuterio-5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid, Oxitriptan-d4, 5-Hydroxy-L-tryptophan-d4, 5-Hydroxy-L-tryptophan-2,4,6,7-D4, (2S)-2-Amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl-2,4,6,7-d4)propanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1/i1D,2D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c2c1C[C@H](N)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.25 |
| Formel vikt | 224.1099 |
| Visa mer |