Läs mer
5-Hydroxy L-Tryptophan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy-L-tryptophan |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 220.0848 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |